Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH/ORP Traceable™
Diseñado para aplicaciones acuáticas, este medidor elimina las conjeturas de las mediciones. Los medidores de pH/ORP Traceable™ Fisherbrand™ son ideales para analizar el pH y ORP en aguas residuales, calidad del agua y aplicaciones ambientales.
Marca: Fisherbrand™ 98769-31
306.86 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Instrumento compacto que cabe en la palma de la mano
- Exactitud: ± 0,02 pH
- Almacenamiento de memoria de 25 puntos con marca de hora/fecha
- Resistente al agua (IP67)
- La pantalla triple muestra la medición de pH u ORP, la temperatura y la hora\fecha
- Ideal para aguas residuales, calidad del agua y aplicaciones medioambientales
Especificaciones
± 20 mV | |
Calibración de uno, dos o tres puntos seleccionada por el usuario | |
Medidor de pH/ORP 4277 Traceable™ | |
Medidor de pH/ORP | |
± 1 °C | |
0,1° (1° si > 100°) | |
26 × 6,4 × 2,5cm |
±0,02 | |
-1800 - 1800 mV | |
2 pilas CR2032 de 3 V (incluidas) | |
0,1 mV < 1000 mV (1 mV ≥ 1000 mV) | |
De 0 a 60 °C | |
De 0 a 60 °C (seleccionable) | |
127 g |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Fisherbrand™ Medidor de pH/ORP Traceable™ > Medidor de pH/ORP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido