Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/termómetro de impresión Traceable™
Provides permanent hard copy results
595.00€
Especificaciones
Resolución | 0,001 |
---|---|
Resolución de temperatura | 0,1 °F |
Incluye | Sondas y cables de humedad/T1 y T2, soporte de sonda, papel, maletín de transporte, seis pilas AAA y certificado trazable |
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Tipo | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Tipo | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11739835
|
Fisherbrand™
|
3 x 1,5 x 7,5 pulg (7,6 x 3,8 x 19 cm) | Higrómetro/termómetro de impresión | 19 cm | 7,6 cm |
595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Proporciona resultados en papel permanentes. Los higrómetros/termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ son unidades fiables que monitorizan la humedad relativa y la temperatura en el laboratorio, en planta y sobre el terreno. Ideales para su uso en campanas de extracción, salas limpias, áreas de almacenamiento de alimentos, fabricación de fármacos, todo tipo de análisis de aire y cámaras climáticas.
- Imprime automáticamente humedad/temperatura actual, temperatura 2, punto de condensación, fecha y hora en cualquier intervalo programado o al pulsar un botón
- La impresora se puede programar para imprimir automáticamente y de manera repetida cualquier incremento de 6 segundos a 59 minutos, 59 segundos
- Respuestas en menos de 10 segundos
- El tiempo se muestra en hora militar de 24 horas con una precisión de minutos
- Carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos y a impactos
- La impresora proporciona una copia impresa para la estricta documentación actual de control de calidad
Humedad relativa
- Intervalo:' del 10 al 95 % de HR
- Resolución del 0.1 %
- Exactitud: 3 % de HR en intervalo medio, 5 % de HR en los demás
Temperatura T1
- Intervalo: de - 20 ° a + 60 °C (de - 4 ° a + 140 °F)
- Resolución de 0.1 °
- Exactitud: C (±1.8°F)
Temperatura T2
- Intervalo: de - 200 ° a + 1333 °C (de - 328 ° a + 2431 °F)
- Exactitud: 0.2 % de la lectura más 1.8 °C
- Resolución: C (de - 200 ° a + 999 °C), 0.1 °F (de -328 ° a + 999.9 °F), de lo contrario 1.0 °
Información de órdenes
Measures 7.5 x 3 x 1.5 in. (19.1 x 7.6 x 3.8cm). Humidity probe, 0.75 in. dia. x 6.25 in. L. Weight, 10 oz. Accessory adapter for continuous AC operation available (11-661-17C, order separately).
Certifications
A Traceable certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Compliance
Meets federal requirements for CLIA specifications.
Especificaciones
0,001 | |
0,1 °F | |
Sondas y cables de humedad/T1 y T2, soporte de sonda, papel, maletín de transporte, seis pilas AAA y certificado trazable | |
ISO 17025, A2LA, NIST |