Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Reliably monitor and be alerted to any issues affecting the contents of your fridge or freezer without even opening the door using the Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer.
Marca: Fisherbrand™ 5600004
69.76 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- El indicador de alarma se ilumina intensamente para llamar su atención sobre un problema inmediato
- Infórmese sobre excursiones antes de que sucedan con la luz de alarma de prealerta que se ilumina en naranja cuando su refrigerador o congelador está dentro de 1 grado de su configuración de alarma
- Utilice el botón de silencio para silenciar la alarma del zumbador mientras investiga el problema
- La incorporación del personal es muy sencilla con una experiencia de usuario mejorada y más intuitiva que incluye botones grandes, texto de alto contraste y un diseño útil
- Reduzca el mantenimiento con mayor energía de la batería y actualizaciones de tecnología interior para un mayor rendimiento
- Mantenga el cumplimiento; incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
- Realice lecturas rápidamente y con certeza usando la pantalla triple: muestra la temperatura actual, la alta y la baja simultáneamente
- Elija la opción de sonda que se adapte a su aplicación
Especificaciones
NIST | |
19 mm | |
4.7625 mm | |
4,25 in | |
Termómetro, sonda para balas, cinta de velcro, pilas AAA, guía de inicio rápido y certificado de Traceable™. | |
1,9 cm (7 x 8 pulg) | |
304.8 cm | |
Plastic | |
1° | |
Termómetro digital de refrigerador/congelador con sonda para balas | |
70°C | |
-50°C | |
De -50°C a +70°C | |
Incubadoras, refrigeradores o congeladores | |
± 1 °C | |
11 cm |
0,75 in | |
0,1875 in | |
Monitorización de temperatura | |
107.95 mm | |
120 in | |
21 cm | |
22.225 mm | |
Bala | |
Termómetro digital | |
158°F | |
-58 °F | |
-58° to +158°F | |
Sí | |
AAA | |
Pantalla LCD triple |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30