Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ Sentry™
Muestra las temperaturas actuales, altas y bajas de manera simultánea. El termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry™ muestra al instante si el baño de agua, congelador o incubador se encuentran dentro de las especificaciones de temperatura y controla la temperatura de cualquier experimento, incluso cuando el operario no está presente.
65.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Diámetro de la sonda (imperial) | 0,4 in |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2,5 x 2,6 in. (6,3 x 6,6 cm) |
Para utilizar con (aplicación) | El baño de agua, el congelador o la incubadora está dentro de las especificaciones de temperatura |
Incluye | Informe de calibración trazable suministrado por el fabricante, material de montaje y una pila |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11785843
|
Fisherbrand™
|
De -50 °C a +70 °C | ± 1 °C |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15233996
|
Fisherbrand™
|
± 1 °F |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- El sensor y el cable de 3 m (10 pies) se pueden introducir bajo el agua, en un refrigerador o en un congelador
- Diámetro de cable reducido (1.5 mm) que permite el cierre de las puertas del refrigerador sobre él
- Funcionamiento sencillo con un solo botón que restablece memorias altas/bajas
- Un soporte para montaje de cable de sonda permite una fácil colocación del sensor
- La carcasa de plástico ABS resistente a grandes impactos de la unidad tiene un soporte articulado, gancho colgante de plástico, imán y cinta de montaje de Velcro™
- Intervalo: de – 50 ° a + 70 °C (de – 58 ° a + 158 °F)
- Resolución: 1°
- Exactitud: ±1°C
- Dimensiones: 67 × 67 × 19 mm (2.68 × 2.68 × 0.76 pulg)
- Peso: 4 g (0.1 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
2,5 x 2,6 in. (6,3 x 6,6 cm) | |
Informe de calibración trazable suministrado por el fabricante, material de montaje y una pila | |
63 mm | |
1,87 oz | |
2,6 in | |
6,6 cm |
0,4 in | |
El baño de agua, el congelador o la incubadora está dentro de las especificaciones de temperatura | |
120 in | |
304,8 cm | |
53 g | |
2,5 in |