Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de tres canales Traceable™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 horas, 59 min y 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Siempre listo en su mesa de trabajo con 3 canales disponibles para rastrear eventos de cronometraje simultáneos
- El diseño ergonómico proporciona un ángulo de visión óptimo, un uso fácil y una mayor estabilidad en el banco
- La protección antimicrobiana está incorporada para un producto más limpio e higiénico
- Los botones grandes y táctiles son fáciles de usar cuando se usan guantes
- Las tareas repetitivas o recurrentes son rápidas y sencillas con la función de memoria integrada, la fecha y la hora y la configuración de la alarma
- Mantener el cumplimiento: Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
- El volumen y el temporizador del zumbador se pueden ajustar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador |
| Intervalo de tiempo | 99 horas, 59 min y 59 s |
| Alarms | 1 minuto de pitido continuo y visual |
| Exactitud | ± 0,001% |
| Resolución | 1 s |
| Pantalla | LCD |
| Dirección | Arriba o abajo |
| N.º de canales | 3 |
| Batería, tipo | AAA |
| Anchura (métrico) | 8,3 cm |
| Mostrar más |