Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura TraceableGO™ con Bluetooth™, calibración y sonda para balas
Acceda fácilmente a los datos desde cualquier ubicación con los registradores de datos Bluetooth™.
Marca: Fisherbrand™ 61011-60
76.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Información crítica (temperatura, duración del viaje, MÍN/MÁX, nivel de batería y alarmas) se muestra en la pantalla LCD en todo momento
Sencillo con un solo botón - Transporte de forma segura reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos a cualquier lugar
- Compatible con las aplicaciones móviles TraceableGO o TraceableLIVE:
- Una vez finalizado el viaje, los usuarios pueden exportar los datos
- La aplicación identifica inmediatamente si el contenido ha sufrido condiciones fuera de los parámetros definidos por el usuario
- Compruebe si se ha activado una alarma
- Genere un informe de datos instantáneo
- El dispositivo almacena hasta 90 eventos de alarma, registra lecturas cada 5 minutos de forma predeterminada, o el usuario puede ajustar el intervalo de lectura entre un minuto y una vez cada 12 horas
- La duración del registro es de 227 días (7,5 meses)
- Los dispositivos por Bluetooth TraceableGO™ están preprogramados con valores de alarma
Especificaciones
Termómetro de registro de datos | |
64 000 puntos de datos; 7,5 meses en intervalos de 5 minutos | |
TraceableLIVE | |
Termómetro de registro de datos Bluetooth con sonda para balas | |
1 | |
Bluetooth | |
± 0,3°C | |
De -50°C a +70°C | |
2 in. | |
8.9 cm | |
0.8 in. | |
6 oz |
LCD con varias líneas | |
Temperatura ALTA/BAJA; almacena 90 eventos de alarma | |
2 AAA | |
Baterías, montaje en pared, certificado de Traceable™ | |
ISO 17025, NIST | |
Monitorización de temperatura | |
0,1° | |
8,9 x 2 x 5,1 cm | |
5.1 cm | |
3.5 in. | |
2 cm | |
0,17 kg |
Opción para suscribirse al servicio TraceableLIVE™ basado en la nube para cargar datos en la nube.