Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Subscription Coupon Codes
TraceableLIVE™ Subscription Coupon Codes with simplified cloud monitoring for critical environments.
106.00€ - 351.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Dispositivos Traceable™ compatibles |
---|---|
Tipo de producto | Código de cupón |
Para utilizar con (aplicación) | Supervisión de la nube |
Incluye | Tarjeta con código de cupón único y código QR |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17866111
|
Fisherbrand™
|
Código de cupón de suscripción estándar de 1 año |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17876111
|
Fisherbrand™
|
Código de cupón de suscripción estándar de 2 año |
212.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17886111
|
Fisherbrand™
|
Código de cupón de suscripción premium de 1 año |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17896111
|
Fisherbrand™
|
Código de cupón de suscripción premium de 2 año |
351.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FREE - Try TraceableLIVE for free. Get Premium benefits for 30 days.- E-mail and push alarms
- 1 user only
- 1 month rolling data storage
- Up to 3 devices can be added to the account
- Calibration due and other notifications
- E-mail and push alarms
- Unlimited users
- Unlimited data storage
- No limit to devices that can be added to account (each device must have subscription)
- Calibration due and other notifications
- Reports: PDF, Secured PDF, CSV and VFC
- Pre-loaded templates set up for monitoring Spex™ chemical products
- E-mail and push alarms
- Unlimited users
- Unlimited data storage
- Apple Watch compatibility
- SMS text notifications included
- Voice notification escalation
- No limit to devices that can be added to account (each device must have subscription)
- Create Recurring Reports: PDF, Secured PDF, CSV and VFC
- Create your own monitoring and notification templates
- Unlimited templates
- Pre-loaded templates set up for monitoring Spex chemical products
- 21 CFR Part 11 compliance**
Especificaciones
Dispositivos Traceable™ compatibles | |
Código de cupón | |
Supervisión de la nube | |
Tarjeta con código de cupón único y código QR |