Learn More
Fisherbrand™ Registro de datos WiFi TraceableLIVE™ de CO2 con notificación remota
Ahora con plan de suscripción GRATUITO TraceableLIVE (para un usuario). Forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos. Manténgase conectado con la supervisión remota segura y en directo dondequiera que vaya.
Marca: Fisherbrand™ 6101155
Descripción
- Monitorice de forma remota sus entornos críticos: los dispositivos se conectan a una red WiFi existente
- Alertas: límites altos y bajos para parámetros monitorizados, interrupción de la conectividad, batería baja
- No se requiere instalación de software local; visibilidad de datos activos a través de un navegador web o iOS/Android móvil
- no presurizadas
- 15-079-662 y 663: Controle el CO2, la temperatura y la humedad
- 15-079-664: Controle la presión barométrica, la temperatura y la humedad
- Transmisión segura de datos con cifrado SSL
- Notificaciones de alarma disponibles a través de Mobile Push, correo electrónico y mensaje de texto SMS
- Escalabilidad ilimitada: use TraceableLIVE™ en entornos individuales o en toda una red de instalaciones
- Sondas: 15-079-662 incluye un sensor de ambiente; 15-779-663 tiene 1 cable remoto de CO2/temperatura/humedad de 0,91 m (3 pies)
- Calibración en varios puntos trazable al NIST
- Se requiere suscripción a TraceableLIVE
Una vez finalizada la configuración, puede:
- Ajustar los parámetros de alarma para el dispositivo de forma remota
- Ver las condiciones actuales en su laboratorio en cualquier lugar
- Generar informes de datos en tiempo real
- Asignar acceso de usuario a todo el equipo
Certificado Traceable™:
Calibración multipunto en un certificado Traceable numerado individualmente que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través del NIST u otros institutos de medición nacionales reconocidos (NMI) signatarios del Acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM.
Coste de suscripción a TraceableLIVE a través de traceablelive.com:
- 1-9 dispositivos: 8,99 $ por dispositivo 100 $ por dispositivo +2 $ por dispositivo/mes
- Más de 10 dispositivos: 7,20$ por dispositivo 80$ por dispositivo +2 $ por dispositivo/mes
Especificaciones, 15-079-662:
- Intervalo
- CO2 (ambiente): de 0 a 10.000 ppm
- Temperatura: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
- Humedad: De 0 a 100 % de HR
- Precisión
- CO2 (ambiente): 5 % lectura + 70 ppm
- Temperatura: ±0,4 °C
- Humedad: ±3 % HR (de 5 a 75 %) de lo contrario ±5 % HR
- Resolución
- CO2 (ambiente): 1 ppm
- Temperatura: 0,01°
- Humedad: 0,01% de humedad relativa
Especificaciones
Datalogger | |
Audible, Visual | |
De un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (Cert. n.o 1750.01) acreditado por A2LA | |
Calidad del aire, laboratorios respiratorios, investigación de biocombustibles, almacenamiento controlado, invernaderos | |
±0,4°C | |
Intervalo de CO2: 0 a 10.000 ppm | |
0,01° | |
de 0 a 50°C |
Digital | |
TraceableLIVE | |
Parámetros: CO2 (ambiente), temperatura, humedad | |
±3 % HR (de 5 a 75 %) de lo contrario ±5 % HR | |
De 0 a 100 % de HR | |
0,01% de humedad relativa | |
32°F to 122°F |