Learn More
Fisherbrand™ Termómetros para refrigerador/congelador TraceableLIVE™ con registro de datos por Wi-Fi y notificación remota
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Dos sondas, una guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, un soporte de pared y un certificado Traceable™
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a entornos críticos con un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador personal.
Características:
- Controle la temperatura y mucho más de forma local o remota — a través de una red Wi-Fi disponible
- Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja
- Con la interfaz de datos basada en la nube no se necesita un software local; se pueden visibilizar datos en la Web, Android y Apple iOS
- Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión SEGURA cifrada por SSL
- Recepción de notificaciones de TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO/PUSH en el MÓVIL
- Escalabilidad ilimitada — use TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en toda una red de instalaciones
- Calibración de la temperatura en varios puntos — trazable al NIST (Instituto de normalización y tecnología estadounidense)
Certifications
Incluye un certificado que garantiza la máxima precisión de un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las medidas con respecto a las unidades del SI a través del NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos wifi |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Calibración | Calibración de temperatura de varios puntos |
| Tipos de alarma | Notificaciones push en el móvil, Correo electrónico, SMS |
| Software Type | Web, Android, Apple IOS |
| Descripción | 1 frasco & 1 sonda Bullet™ |
| Incluye | 1 Bottle and 1 Bullet™ Probe, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate |
| Interfaz | Interfaz de datos basada en la nube |
| Exactitud (temperatura) | ±0,25°C entre -40 y 60°C, en caso contrario, ±0,50°C |
| Resolución de temperatura | 0,01° |
| Mostrar más |