Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para registro de datos inalámbrico a temperatura ultrabaja TraceableLIVE™ con notificación remota
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos con un smartphone, una tablet o un ordenador personal.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.32130kg
Requires : TracebleLIVE requiere suscripción
Descripción
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos con un smartphone, una tablet o un ordenador personal.
Use la aplicación TraceableLIVE™† o visite Traceablelive.com† en cualquier navegador para ver sus temperaturas actuales, controlar sus parámetros de alarma, ver su historial de registro de datos, ver y ejecutar informes o dar acceso a otros miembros del equipo a los datos.- Monitorización remota de la temperatura, entre otras muchas funciones, mediante conexión a una red WiFi
- Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja
- Interfaz de datos basada en la nube que no requiere software local. Visibilidad de datos en web, Android o Apple IOS
- Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión SEGURA cifrada por SSL
- Recepción de notificaciones de texto/correo electrónico/push en el móvil
- Escalabilidad ilimitada — use TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en toda una red de instalaciones
- Calibración de la temperatura en varios puntos trazable al NIST
† Requiere suscripción a TraceableLIVE
Especificaciones
Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos inalámbrico | |
Notificaciones push en el móvil, Correo electrónico, SMS | |
1 sonda de acero inoxidable 316, guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, montaje en pared y certificado Traceable™ | |
Interfaz de datos basada en la nube | |
± 0,1 °C | |
De -90,00 °C a +105,00 °C |
Calibración de temperatura de varios puntos | |
TraceableLIVE | |
Certificado Traceable que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. | |
Control remoto de la temperatura | |
0,01° |