Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Incorpora una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
Marca: Thermo Scientific™ 26090-2980
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
- Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
- Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
- Óptima para análisis de confirmación
- Equivalente a la fase G46 de USP
- Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
Alcoholes
Pesticidas
Oxigenados
Congéneres de PCB
Mezclas de Aroclor
Especificaciones
0,53 mm | |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor | |
30 m | |
Grosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 30 m de longitud |
G46 | |
TraceGOLD | |
260/280 °C | |
1 µm | |
Polaridad media |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.