Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS
Utilice estas columnas para aplicaciones de GCMS que requieren más polaridad que una columna de fenil al 5 %.
342.00€ - 990.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-17 MS |
---|---|
Tipo USP | G43 |
Temperatura máxima | 300/320 °C |
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10648915
|
Thermo Scientific™
26089-0200 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
10311315
|
Thermo Scientific™
26089-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
414.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10487904
|
Thermo Scientific™
26089-1310 |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10497904
|
Thermo Scientific™
26089-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
661.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10723877
|
Thermo Scientific™
26089-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
734.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10219714
|
Thermo Scientific™
26089-1440 |
30 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
817.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10732537
|
Thermo Scientific™
26089-2110 |
15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10147374
|
Thermo Scientific™
26089-2120 |
15m | 0.32 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10698715
|
Thermo Scientific™
26089-2130 |
15m | 0.53 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10650256
|
Thermo Scientific™
26089-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
689.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10764837
|
Thermo Scientific™
26089-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
726.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10300835
|
Thermo Scientific™
26089-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10279414
|
Thermo Scientific™
26089-2840 |
15 m | 0,25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10620826
|
Thermo Scientific™
26089-2850 |
15m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10076114
|
Thermo Scientific™
26089-2860 |
15m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10703107
|
Thermo Scientific™
26089-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
689.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10703297
|
Thermo Scientific™
26089-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
726.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10127704
|
Thermo Scientific™
26089-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
788.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10774837
|
Thermo Scientific™
26089-3340 |
15m | 0.53 mm | 1.5μm | N/A | ||||||
10177614
|
Thermo Scientific™
26089-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
827.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12967131
|
Thermo Scientific™
26089-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-17MS Thermo Scientific™ son adecuadas especialmente para aplicaciones de GCMS que requieren mayor polaridad que una columna de fenil de 5 %.
- Fase de polaridad media del 50 % de difenilo/50 % de dimetil polisiloxano
- Ideal para análisis de confirmación
- Excelente inercia para compuestos activos como pesticidas
- Muy bajo sangrado ideal para el análisis por GCMS
- Similar a Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recomendadas para:
- Pesticidas y herbicidas
- Ácidos de rosina
- Ésteres de ftalato
- Triglicéridos
- Esteroles
Especificaciones
TraceGOLD™ TG-17 MS | |
G43 | |
300/320 °C | |
Polaridad media |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.