Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS Guard con SafeGuard
Amplíe la vida útil con el protector integrado de esta columna para GC.
Marca: Thermo Scientific™ 26099-1425
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Aumente la vida útil de la columna con el protector integrado de la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS con SafeGuard, que prolonga la vida útil de la columna analítica.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
0,25 mm | |
0,25 mm | |
MS TG-1 | |
GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas | |
0,25 μm | |
No polar |
G2 | |
TraceGOLD | |
330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas) | |
0,25 μm | |
30 m |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.