Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS Guard con SafeGuard
Amplíe la vida útil con el protector integrado de esta columna para GC.
Marca: Thermo Scientific™ 26099-4705
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Aumente la vida útil de la columna con el protector integrado de la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS con SafeGuard, que prolonga la vida útil de la columna analítica.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:- Tiene las mismas características de rendimiento que la columna para GC no polar TraceGOLD TG-1MS
- Sin impacto en el rendimiento cuando se corta la columna durante el mantenimiento rutinario
Aplicaciones:
- Hidrocarburos
- Bifenilos policlorados (PCB)
- Drogas
- Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
- Gases de refinería
- Aceites esenciales
- Pesticidas
Un gran paso con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección y aumentar la resolución de los analitos de bajo nivel.
- Al minimizar el sangrado de la columna, se prolongan los intervalos entre mantenimientos programados y la vida útil de la columna analítica, lo que lleva a una mayor productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que da como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles.
Recomendado para:
- Hidrocarburos
- GRO
- Drogas
- PCB
Usos alternativos:
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
Similar a:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
Especificaciones
0.53 mm | |
0.53 mm | |
330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns) | |
5 μm | |
5 μm | |
Non-Polar |
G2 | |
TraceGOLD™ TG-1 MS | |
GC/MS for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity | |
-60°C to +330/350°C | |
30 m |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.