Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MT Metal
Extienda los límites de sus análisis con estas columnas de metal no polares diseñadas para su uso a temperaturas elevadas.
Marca: Thermo Scientific™ 26M99-4100
Descripción
Extienda los límites de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT. Estas columnas de metal no polares le permiten trabajar a temperaturas de hasta 430 °C sin comprometer el rendimiento cuando se analizan compuestos muy activos y agresivos.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:- 100 % dimetilpolisiloxano no polar
- Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
- Estable a 430 °C
- Hidrocarburos
- Impurezas de disolventes
- Congéneres de bifenilos policlorados (PCB)
- Mezclas de Aroclor
- Destilación simulada
- Drogas
- Odorizantes de gas natural
- Aceites esenciales
- Pesticidas
- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel. La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles.
- Hidrocarburos
- Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
- Drogas
- PCB
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
- MXT™-1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT
Especificaciones
Hasta 430 °C | |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-1 MT | |
GC para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC para hidrocarburos, GC para orgánicos de rango de gasolina (GRO), GC para drogas, GC para PCB | |
0,15 µm | |
No polar |
0,53 mm | |
TraceGOLD | |
G1, G2, G38 | |
De -60 °C a +430 °C | |
6 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.