Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MT Metal
Extienda los límites de sus análisis con estas columnas de metal no polares diseñadas para su uso a temperaturas elevadas.
Marca:  Thermo Scientific™ 26M99-1420
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11885702
  • 775.04€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Extienda los límites de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT. Estas columnas de metal no polares le permiten trabajar a temperaturas de hasta 430 °C sin comprometer el rendimiento cuando se analizan compuestos muy activos y agresivos.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • 100 % dimetilpolisiloxano no polar
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
  • Estable a 430 °C
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos
  • Impurezas de disolventes
  • Congéneres de bifenilos policlorados (PCB)
  • Mezclas de Aroclor
  • Destilación simulada
  • Drogas
  • Odorizantes de gas natural
  • Aceites esenciales
  • Pesticidas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel. La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles.
Recomendado para:
  • Hidrocarburos
  • Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
  • Drogas
  • PCB
Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
Similar a:
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 430 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MT
GC para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC para hidrocarburos, GC para orgánicos de rango de gasolina (GRO), GC para drogas, GC para PCB
0,25 μm
No polar
0,25 mm
TraceGOLD
G1, G2, G38
De -60 °C a +430 °C
30 m
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.