Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS
Resuelva compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver con una columna para GC de bajo sangrado con una fase excepcionalmente inerte.
Marca:  Thermo Scientific™ 26084-1420
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10734647
  • 719.21€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Resuelva compuestos que no pueden resolver las fases de fenilo y ciano no pueden con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La columna TraceGOLD TG-200MS tiene una fase excepcionalmente inerte con selectividad y orden de elución optimizados para separaciones difíciles.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano para resolver los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
  • Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
  • Adecuado para su uso con detectores sensibles, como detectores electroquímicos, detectores de fósforo de nitrógeno y espectrómetros de masas
  • Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
Aplicaciones:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
  • Usos alternativos:
  • Herbicidas
  • Pesticidas organoclorados
  • Fenoles
  • Similar a:
  • Rtx™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
320/340 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-200 MS
ECD, NPD y GC/MS para disolventes, ECD, NPD y GC/MS para fluorocarbonos, ECD, NPD y GC/MS para alcoholes y cetonas, ECD, NPD y GC/MS para silanos, ECD, NPD y GC/MS para glicoles
30 m
Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
0,25 mm
TraceGOLD
G6
0,25 μm
Polaridad media
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.