Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS AMINE
Usan una superficie de tubos alterados químicamente para reducir la formación de picos y eliminan la necesidad del cebado de columnas al analizar aminas y otros componentes básicos.
435.00€ - 931.31€
Especificaciones
Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-35 MS Amine |
---|---|
Temperatura máxima | 220°C |
Para utilizar con (aplicación) | Aminas de GC/MS que incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas, GC/MS para heterocíclicos que contienen nitrógeno |
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10659085
|
Thermo Scientific™
26092-2230 |
0,25 mm | 0,5 µm | 30 m |
772.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10341245
|
Thermo Scientific™
26092-2860 |
0,53 mm | 1 µm | 15 m |
584.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10427134
|
Thermo Scientific™
26092-2960 |
0,25 mm | 1 µm | 30 m |
750.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10177504
|
Thermo Scientific™
26092-2970 |
0,32 mm | 1 µm | 30 m |
841.69€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10229844
|
Thermo Scientific™
26092-2980 |
0,53 mm | 1 µm | 30 m |
931.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10005824
|
Thermo Scientific™
26092-3350 |
0,32 mm | 1,5 µm | 30 m |
831.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10035874
|
Thermo Scientific™
26092-2850 |
0,32 mm | 1 µm | 15 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10381285
|
Thermo Scientific™
26092-2110 |
0.25mm | 0.5 μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10585035
|
Thermo Scientific™
26092-2840 |
0,25 mm | 1 µm | 15 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE usan una superficie de tubos alterados químicamente para reducir la formación de picos y eliminan la necesidad del cebado de columnas al analizar aminas y otros componentes básicos.
- Fase de polaridad media, 35 % de difenilo/65 % de dimetilpolisiloxano
- Desarrolladas para el análisis de compuestos básicos activos sin derivatización
- También permiten el análisis de compuestos neutros y compuestos adsorbentes con grupos de oxígeno susceptibles a la unión de hidrógeno
- Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendadas para:
- Aminas que incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas
- Heterocíclicos que contienen nitrógeno
Especificaciones
TraceGOLD™ TG-35 MS Amine | |
220°C | |
Aminas de GC/MS que incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas, GC/MS para heterocíclicos que contienen nitrógeno | |
Polaridad media |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.