Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Código de producto. 10534115 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10534115
Brand: Thermo Scientific™ 260941310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
  • Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
  • Equivalente a la fase G42 de USP
  • Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas organoclorados
  • Productos farmacéuticos
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
  • Esteroles
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Temperatura máxima 300/320 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-35 MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para herbicidas y pesticidas organoclorados, GC/MS para productos farmacéuticos, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor, esteroles, ácidos de resina y ésteres de ftalato
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,32 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.