Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Código de producto. 10791957 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10791957
Marca: Thermo Scientific™ 260943340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
  • Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
  • Equivalente a la fase G42 de USP
  • Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas organoclorados
  • Productos farmacéuticos
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
  • Esteroles
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatura máxima 300/320 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-35 MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para herbicidas y pesticidas organoclorados, GC/MS para productos farmacéuticos, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor, esteroles, ácidos de resina y ésteres de ftalato
Grosor de película 1,5 µm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 1,5 um; 0,53 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt