Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC con fase de 5 % de fenilo Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
- Fase de polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
- Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas.
- Inercia excepcional ideal para el análisis de compuestos activos
- Equivalente a la fase G27 de USP
- Similar a Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recomendada para:
- Compuestos semivolátiles
- Fenoles
- Aminas
- Disolventes residuales e impurezas de disolventes
- Drogas
- Pesticidas
- Congéneres de PCB
- Mezclas de Aroclor
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC/MS para el análisis de compuestos activos |
| Grosor de película | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | Polaridad baja |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.