Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-5MT Metal
Código de producto. 11830483 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
30 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película unitSize
11830483 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
11860473 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11820483 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
11890473 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
11880473 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11840483 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
11850483 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
11840473 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11830483
Marke: Thermo Scientific™ 26M982980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos.
La columna GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MT Metal proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos. Proporciona una mayor robustez en condiciones de mayor estrés.
  • Se puede utilizar a una temperatura elevada sin riesgo de sangrado o descomposición
  • Excelente inercia al trabajar con compuestos altamente activos
  • Solidez bajo estrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatura máxima 330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas)
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0.53 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 MT
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
Tamaño de partículas 1 μm
Intervalo de temperatura De -60 °C a +430 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Low-Polar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.