Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS
Incorpora grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
Marca: Thermo Scientific™ 26096-1300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
- Baja polaridad, fase de silarileno con una selectividad comparable al 5 % de difenilo/95 % de dimetil polisiloxano
- Diseñadas para un bajo sangrado y una extraordinaria inercia
- Similares a DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bajo sangrado/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recomendada para:
- Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones
- Aromáticos policíclicos
- Hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
- Ftalatos
- Fenoles
- Aminas
- Organofosforados
Especificaciones
330/350 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 SilMS | |
Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados | |
15 m | |
Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 15 m de longitud |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
Polaridad baja |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Application Note: Analysis of Haloacetic Acids and Dalapon in Water by GC-MS Using TraceGOLDTM TG-5MS with SafeGuard GC Column
Tamaño : 510.8 kB
Application Note: GC Column Cutting Mini Guide
Tamaño : 385.9 kB
Application Note: Analysis of Triazine Pesticidesin Wastewater by GC/MS
Tamaño : 208.4 kB
Application Note: Fast Screening, Identification, and Quantification of Pesticide Residues in Baby Food using GC Orbitrap MS Technology
Tamaño : 882 kB
Application Note: Three-Fold Increase in Productivity for Pesticide Residue Analysis in Baby Food Using Fast Triple Quadrupole GC-MS/MS
Tamaño : 852.5 kB
Application Note: High Efficiency, Broad Scope Screening of Pesticides using Gas Chromatography High Resolution Orbitrap Mass Spectrometry
Tamaño : 755.6 kB
Application Note: Fast Analysis of Organochlorine Pesticides Standard Using Conventional GC Instrumentation
Tamaño : 497.8 kB
Technical Note: GC Column Cutting Mini Guide
Tamaño : 385.9 kB
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS > Espesor película 0,25 μm; D.I. 0,25 mm; Longitud 15m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido