Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,15 mm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
- Baja polaridad, fase de silarileno con una selectividad comparable al 5 % de difenilo/95 % de dimetil polisiloxano
- Diseñadas para un bajo sangrado y una extraordinaria inercia
- Similares a DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bajo sangrado/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recomendadas para:
- Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones
- Aromáticos policíclicos
- Hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
- Ftalatos
- Fenoles
- Aminas
- Organofosforados
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 330/350 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.2 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 SilMS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |
| Grosor de película | 0,33 μm |
| Longitud (métrico) | 12 m |
| Polaridad | Low-Polar |
| Descripción | TG-5SilMS 12m x 0.2mm x 0.33µm |