Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS
Incorpora grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
334.00€ - 1272.32€
Especificaciones
Fase estacionaria | TraceGold TG-5SilMS |
---|---|
Tipo USP | G27, G36 |
Temperatura máxima | 330/350°C |
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |
Polaridad | Low-Polar |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10311595
|
Thermo Scientific™
26096-1300 |
0,25 mm | 0,25 µm | 15 m |
464.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10177894
|
Thermo Scientific™
26096-1420 |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
760.71€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10457524
|
Thermo Scientific™
26096-1430 |
0,32 mm | 0,25 µm | 30 m |
792.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10526005
|
Thermo Scientific™
26096-1540 |
0,25 mm | 0,25 µm | 60 m |
1256.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10239184
|
Thermo Scientific™
26096-2230 |
0,25 mm | 0,5 µm | 30 m |
758.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10698905
|
Thermo Scientific™
26096-2240 |
0,32 mm | 0,5 µm | 30 m |
807.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10447914
|
Thermo Scientific™
26096-2960 |
0,25 mm | 1 µm | 30 m |
746.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10046034
|
Thermo Scientific™
26096-2970 |
0,32 mm | 1 µm | 30 m |
802.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10167664
|
Thermo Scientific™
26096-3080 |
0,25 mm | 1 µm | 60 m |
1272.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10702347
|
Thermo Scientific™
26096-3360 |
0,53 mm | 1,5 µm | 30 m |
926.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13178295
|
Thermo Scientific™
26096-5780 |
0,2 mm | 0,18 µm | 20 m |
680.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10794637
|
Thermo Scientific™
26096-1310 |
0.32mm | 0.25μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10260335
|
Thermo Scientific™
26096-2840 |
0.25mm | 1μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15297478
|
Thermo Scientific™
26096-5820 |
0.2 mm | 0.33 μm | 12 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13498008
|
Thermo Scientific™
26096-2750 |
0.1 mm | 0.15 μm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10586375
|
Thermo Scientific™
26096-2110 |
0.25mm | 0.5µm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11521174
|
Thermo Scientific™
26096-5800 |
0,18 mm | 0,18 μm | 40 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
- Baja polaridad, fase de silarileno con una selectividad comparable al 5 % de difenilo/95 % de dimetil polisiloxano
- Diseñadas para un bajo sangrado y una extraordinaria inercia
- Similares a DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bajo sangrado/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recomendada para:
- Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones
- Aromáticos policíclicos
- Hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
- Ftalatos
- Fenoles
- Aminas
- Organofosforados
Especificaciones
TraceGold TG-5SilMS | |
330/350°C | |
Low-Polar |
G27, G36 | |
GC/MS, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |