Learn More
Thermo Scientific™ Columnas GC TraceGOLD TG-ALC1
Analice los alcoholes sanguíneos con esta columna de sangrado ultra bajo para mejorar la sensibilidad y reproducibilidad
Brand: Thermo Scientific™ 26074-3960
Additional Details : Peso : 1.00000kg
Description
Analyze blood alcohols with enhanced sensitivity and reproducibility using the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I Columns.
Redefinición de las expectativas de GC:- El sangrado bajo ofrece una relación señal-ruido, una sensibilidad y una integridad de espectrometría de masas excelentes.
- El rápido tiempo de análisis facilita la separación completa de alcoholes sanguíneos.
- La alta fase inerte garantiza una excelente forma de pico y sensibilidad.
- Aplicaciones
- Análisis de alcohol en sangre
- Abuso de anestésicos inhalados
- γ-hidroxibutirato (GHB)
- γ-butirolactona (GBL)
- Glicoles
- Disolventes industriales comunes
- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- La fase exclusiva facilita el análisis de compuestos difíciles de analizar
- Rtx™ BAC Plus 1
- Rtx™ BAC Plus 2
Specifications
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-ALC1 | |
GC/MS |
TraceGOLD | |
260 °C | |
30 m |