Learn More
Thermo Scientific™ Columnas TraceGOLD™ TG-PAH GC
Utilice estas columnas para GC TraceGOLD TG-PAH térmicamente estables para el análisis rápido de hidrocarburos aromáticos policíclicos regulados (PAH) en muestras complejas de alimentos y medioambientales.
735.14€ - 1297.53€
Especificaciones
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ PAH
Para utilizar con (aplicación) GC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
15968200
Ver documentos
Thermo Scientific™
26055-0470
30 m 0,25 mm 0,1 μm
735.14€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15978200
Ver documentos
Thermo Scientific™
26055-3570
40 m 0,18 mm 0,07 µm
1060.48€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15958200
Ver documentos
Thermo Scientific™
26055-0120
60 m 0,25 mm 0,1 μm
1297.53€
cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice un análisis rápido de PAH regulados, como los contaminantes orgánicos persistentes (POP) en muestras ambientales y alimentarias complejas, utilizando con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH. La elevada selectividad y la máxima resolución de esta columna capilar a base de sílice, en combinación con su exclusiva química de enlace, garantizan una separación precisa de los compuestos isobáricos incluso a niveles de concentración muy bajos. La columna para GC TraceGOLD TG-PAH se considera muy resistente gracias a la estabilidad térmica excepcionalmente alta y a la prolongada vida útil. La sensibilidad es de suma importancia para cumplir las normas reglamentarias en el desafiante análisis de trazas.
Diseñado para análisis de alta resolución de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) en muestras complejas de alimentos y medioambientales.
Ventajas clave
  • Análisis rápido de PAH regulados
  • Maximice la resolución para PAH isobáricos críticos
  • Temperatura máx. de 360 °C
  • Sangrado bajo de la columna
Especificaciones
Especificaciones
TraceGOLD
TraceGOLD™ PAH
GC