Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-POLAR
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Redefina sus expectativas de GC/MS de alta polaridad con las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR, que se han diseñado específicamente con un polímero y un tratamiento de la superficie para solucionar problemas tradicionales los problemas con las columnas de alta polaridad.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
- Fase de alta polaridad, 90 % biscianopropil/10 % fenilcianopropil polisiloxano, no unidos
- Momento de dipolo fuerte y alta selectividad para compuestos cis/trans o compuestos con enlaces dobles conjugados
- Equivalente a P G8 y G48 de EE. UU.
Aplicaciones:
- Ésteres metílicos de ácidos grasos cis/trans (FAME)
- Dioxinas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
- La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Usos alternativos:
- Alcoholes
- Aldehídos
- Biodiésel–FAME
Similar a:
- DB-23
- HP-23
- Rtx™™-2330
- SP™-2330
- SP™-2380
- SPB™-2560
- HP-88
- Silar™™ 90c
- CP-Sil 88 FAME
- CP-Sil 88
- BPX 70
- BPX 90
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260/275 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-Polar |
| Tipo USP | G8, G48 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS de FAME cis/trans, GC/MS de dioxinas |
| Grosor de película | 0,2 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Con alta polaridad |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.