Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VRX
Código de producto. p-4522402 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
105m
20 m
30 m
30m
40 m
60 m
60m
75m
Diámetro (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11511164
Marca: Thermo Scientific™ 260813320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para los métodos 502.2, 524.2, 8021 y 8260 de la EPA de EE. UU.
  • Similar a DB-VRX, Rtx-VRX
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
  • Aromáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260°C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-VRX
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para contaminantes orgánicos volátiles, GC/MS para compuestos del método 8021 de la EPA de EE. UU.
Grosor de película 1,4 µm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Descripción 30 m x 0,25 mm x 1,40 µm