Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante esta columna para GC polar de bajo sangrado.
Marca:  Thermo Scientific™ 26087-3360
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10229554
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Identifique ácidos orgánicos con un alto nivel de rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad a la vez que evita el daño oxidativo mediante la columna de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Polietilenglicol con desactivación ácida de fase polar
  • Resistencia al daño oxidativo y la adsorción de ácidos
  • Excelentes formas de picos para ácidos de alto peso molecular
  • Equivalentes a las fases G25 y G35 de USP
Aplicaciones:
  • Ácidos orgánicos
  • Ácidos grasos libres
  • Alcoholes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Ácidos
  • Ácidos carboxílicos
  • Ácidos orgánicos
  • Usos alternativos:
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Aldehídos
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aceites esenciales
  • Similar a:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • FFAP Optima™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
240/250 °C
0.53 mm
G25, G35
1.5 μm
Polar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
GC/MS, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
30m
1.5umthickness ; 0,53 mm ID ; longitud 30m
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.