Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Código de producto. 10137374 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10137374 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10459634 15m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10320975 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10469634 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10782147 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10361335 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10299304 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10774437 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10600256 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10209714 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10095834 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10361115 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10026274 60m 0,53 mm 1 μm cada uno
10310965 30m 0,53 mm 1.5μm cada uno
14 options
Código de producto. 10137374
Marca: Thermo Scientific™ 260862970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna.
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna con las columnas Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar de polietilenglicol con desactivación de base
  • Disminución de la absorción y mejor capacidad de respuesta para compuestos básicos
  • No aptas para su uso con agua o alcoholes
  • Aplicaciones:
  • Aminas
  • Alquilaminas
  • Diaminas
  • Otros compuestos básicos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Amina-alifática
  • Amina-aromática
  • Usos alternativos:
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Aldehídos
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aceites esenciales
  • Similar a:
  • CAM
  • Amina Carbowax™
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 200/220 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para aminas, GC/MS para alquilaminas, GC/MS para diaminas, GC/MS para compuestos básicos
Intervalo de temperatura 40 °C°C a 220 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción Grosor de 1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.