Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Código de producto. 10459634 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10459634
Marca: Thermo Scientific™ 260861300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna.
Identifique analitos básicos con alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad sin derivatización o cebado de columna con las columnas Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B.
  • Fase polar, fase de polietilenglicol con desactivación básica
  • Absorción reducida y capacidad de respuesta mejorada para los compuestos básicos
  • No adecuadas para utilizar con agua ni alcoholes
CAM, Carbowax Amine, CP Wax51, Stabilwax-DB
  • Aminas
  • Alquilaminas
  • Diaminas
  • Otros compuestos básicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 200/220 °C
Diámetro (métrico) 0.25mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
Intervalo de temperatura 40 a 220 ° C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15m
Polaridad Polar
Descripción Espesor 0.25um ; 0,25 mm ID ; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.