Descripción
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
- Fase polar, polietilenglicol
- Superficie con desactivación polar que une el polímero para lograr una excelente estabilidad térmica
- Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejores que las fases sólidas de silicona
- Aplicaciones:
- Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Compuestos de sabor y aceites esenciales
- Disolventes
- Isómeros de xileno
- Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Aldehídos
- Aceites esenciales
- Disolventes
- Xilenos
- Usos alternativos:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Amina-alifática
- Amina-aromática
- Herbicidas
- Cetonas
- Nitroaromáticos
- Fenoles
- Volátiles
Similar a:
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 240/260 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para FAME, GC/MS para compuestos de sabores y aceites esenciales, GC/MS para disolventes, GC/MS para isómeros de xileno, GC/MS para método EPA 603 para acroleína/acrilonitrilo |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | Polar |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.