Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
60 m
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,53 mm
Tamaño de partículas:
0,10 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,50 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Garantice una excelente reproducibilidad columna a columna con las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT.
Diseñado para una reproducibilidad columna a columna superior
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
Uso recomendado:
Similar a:
- Fase polar, polietilenglicol
- Superficie con desactivación polar que une el polímero fuertemente para lograr una excelente estabilidad térmica
- Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejor que las fases sólidas de silicona
- Equivalente a las fases USP G14, G15, G20 y G39
- Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Compuestos saborizantes
- Aceites esenciales
- Aminas
- Disolventes
- Isómeros de xileno
- Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Uso recomendado:
- Aldehídos
- Aceites esenciales
- Disolventes
- Xilenos
- Uso alternativo:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aminas–alifáticas
- Aminas–aromáticas
Similar a:
- MXT™-Wax
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260°C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC para método 603 de EPA para acroleína/acrilonitrilo, GC para ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), compuestos de sabores, aceites esenciales, aminas, disolventes e isómeros de xileno |
| Tamaño de partículas | 0,10 μm |
| Intervalo de temperatura | 40 °C°C a 260 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Mostrar más |