Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-XLBMS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elija estas columnas que ofrecen una columna de baja polaridad y bajo sangrado, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
- Fase estacionaria patentada
- Selectividad única
- Similar a DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recomendada para:
- Pesticidas
- Congéneres de PCB
- PAH
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 340/360 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para pesticidas, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para PAH, GC/MS para mezclas de Aroclor |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad baja |
| Descripción | 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.