Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-XLBMS
Código de producto. 11591134 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
20 m
30 m
30m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.50μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11591134
Marca: Thermo Scientific™ 260791420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS ofrecen baja polaridad y bajo nivel de sangrado óptimas para una amplia gama de aplicaciones.
Elija estas columnas que ofrecen una columna de baja polaridad y bajo sangrado, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
  • Fase estacionaria patentada
  • Selectividad única
  • Similar a DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • Congéneres de PCB
  • PAH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 340/360 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-XLBMS
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para PAH, GC/MS para mezclas de Aroclor
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.