Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TracePLOT™ TG-BOND Alumina (desactivación de Na 2 SO 4)
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
901.24€ - 1508.72€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10107644
|
Thermo Scientific™
26001-6020 |
0,32 mm | 30 m | 5 μm |
931.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10026554
|
Thermo Scientific™
26001-6080 |
0,53 mm | 30 m | 10 µm |
901.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10035724
|
Thermo Scientific™
26001-6050 |
0,32 mm | 50 m | 5 µm |
1508.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10584305
|
Thermo Scientific™
26001-6110 |
0,53 mm | 50 m | 10 µm |
1485.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Aplicaciones:- Hidrocarburos C1-C5
- Isómeros de hidrocarburos no saturados
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
- La unión fuerte evita que los sistemas de inyección y detección se dañen durante las operaciones de conmutación de válvulas.
- Las columnas se pueden regenerar para restaurar la eficacia y selectividad completas después de la adsorción de agua.
- Las pruebas rigurosas garantizan el grosor adecuado de la película (1,3-butadieno), la selectividad (propadieno, metil acetileno), la resolución (trans-2-buteno, 1-buteno) y la eficacia del revestimiento (1,3-butadieno).
Similar a:
- Alumina-PLOT
- AT™-Alumina
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™-Alumina BOND (KCl)
- Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
Especificaciones
TracePLOT™ TG-BOND de alúmina |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.