Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND S
Elija esta columna PLOT de polaridad media sin liberación de partículas para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares.
Marca: Thermo Scientific™ 26006-6030
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase sólida de 4-vinilpiridina divinilbenceno de polaridad intermedia, y las partículas se incorporan en los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:- Compuestos no polares y polares
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Especificaciones
0,32 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND S | |
GC para compuestos de polaridad media y no polares | |
30 m |
0,32 mm | |
Hasta 200 °C | |
10 μm | |
Polaridad media |