Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TracePLOT TG-BOND S
Elija esta columna PLOT de polaridad media sin liberación de partículas para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares.
Marca:  Thermo Scientific™ 26006-6060
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10690056
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Para un análisis uniforme y reproducible de compuestos no polares y polares, las columnas para GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S ofrecen un alto rendimiento y una estabilidad insuperable. Las columnas utilizan una fase sólida de 4-vinilpiridina divinilbenceno de polaridad intermedia, y las partículas se incorporan en los tubos para esencialmente no liberar partículas, lo que ayuda a evitar daños en los sistemas de detección.
Aplicaciones:
  • Compuestos no polares y polares
Similar a:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™-S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 200 °C
0.53 mm
GC
15m
0.53mm
TracePLOT™ TG-BOND S
20 μm
Mid-Polar