Learn More
Bollé Safety TRACKER II Welding Safety Goggle
15.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23287" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para ayudantes de soldadura. Adaptadas para antorcha de soldadura y soldadura fuerte.
Para molienda y soldadura fuerte. Adaptado a corte ligero.
Descripción
Especificaciones
Forma | Curva de 8 bases |
Grosor (métrico) | 2,2 mm |
Revestimiento de lente | Antiarañazos |
Tinción de lente | Soldadura 1.7 |
Tipo de producto | Gafas de seguridad de soldadura |
Para utilizar con (aplicación) | Para ayudantes de soldadura. Adaptadas para antorcha de soldadura y soldadura fuerte. |
Color de marco | Negro, gris |
Incluye | Espuma y correa: bolsa de microfibra |
Valor de transmitancia | 0,5 |
Desechables | No |