Learn More
Bollé Safety Tracker Safety Goggles Código de producto.: 12669220
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Bollé Safety Tracker Safety Goggles
Código de producto. 12669220
Ahumado, Antivaho, Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, AntiUV
Click to view available options
Tinción de lente:
Ahumado
Amarillo
con tono 5
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, AntiUV
Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, AntiUV
Código de producto. 12669220
Marca: Bollé Safety TRACPSF
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ultra-cómodas, técnicas y proporcionan protección contra todos los riesgos mecánicos y químicos.
  • Protección superior.
  • Refuerzo de espuma extraíble con ventilación indirecta.
  • Protección inferior.
  • Correa ajustable extraíble.
  • Ventilación lateral.
  • Revestimiento Platinum™.
  • Las gafas de seguridad Tracker están disponibles con una variedad de atributos destacados y certificados, entre los que se incluyen los siguientes (consulte las especificaciones por modelo):
  • EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
  • EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
  • EN 172, riesgos de radiación solar: Filtro de protección contra las radiaciones solares industriales. Recomendado para trabajos en el exterior, la norma EN172 garantiza una protección del 99,99 % de las radiaciones solares ultravioletas. Niveles de aplicación: 5-3.1 (Polarizado) 5-2 (Twilight), 5-1.4 (ESP o CSP), 5/1.1-1.4 (Contraste), 5-2.5 y 5 a 4.1 (Ahumado). Color de la lente: depende de la tecnología de la lente.
  • EN 175, norma para la soldadura: Especifica las exigencias de seguridad y los métodos de ensayo de los equipamientos de protección de los ojos y de la cara utilizados para la soldadura y las técnicas asociadas. La presente norma europea especifica las exigencias y los métodos de ensayo relativos a los equipos de protección individual utilizados para proteger los ojos y la cara del operario contra las radiaciones ópticas nocivas y contra otros riesgos específicos debidos a los procedimientos habituales de soldadura, corte u otras técnicas asociadas. La norma especifica la protección, incluidos los aspectos ergonómicos, contra los riesgos o peligros de diversos tipos: radiación, inflamabilidad, riesgos mecánicos y eléctricos. Esta norma define los términos utilizados y especifica las exigencias relacionadas con los materiales, el diseño y la fabricación.
  • Riesgo mecánico B: impacto de energía media: Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg
  • Riesgo mecánico F: energía de bajo impacto: Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
  • Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Riesgo químico 3: Protección química contra gotas o salpicaduras de líquido. Gafas, gafas adaptadas con correa o protector facial obligatorio.
  • Riesgo químico 4: Protección química contra partículas de polvo de gran tamaño > 5 micrómetros. Gafas obligatorias.
  • Revestimiento Platinum™: El nuevo revestimiento exclusivo resistente a arañazos y al vaho garantiza aún más la seguridad, la fiabilidad y la comodidad. Lavable (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambos lados de la lente lo hace muy resistente a los arañazos y retrasa de forma duradera la aparición de empañamiento.
  • Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
  • Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, AntiUV
Descripción Modelo TRACPSF
Certificaciones/conformidad (Europa) EN166, EN170, EN172/5-2.5, riesgo mecánico B/F/T, riesgo químico 3/4, clase óptica 1, norma europea CE
Tinción de lente Ahumado
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Exteriores, protección, trabajo continuo
Incluye Bolsa de microfibra
N.º por caja 240/caja
N.° por paquete 1/bolsa, 10/paquete
Peso (métrico) 53 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV EN172/5-2.5
Mostrar más Mostrar menos
Specification Sheets
Título del producto
Bollé Safety Tracker Safety Goggles >