Learn More
trans-1-(Boc-amino)-4-(hidroximetil)ciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457486
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane is used to prepare C-2 hydroxyethyl imidazopyrrolo pyridines as JAK1 inhibitors. It is also used to prepare Mer kinase inhibitors for treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
trans-1-(Boc-amino)-4-(hidroximetil)ciclohexano se utiliza para preparar piridinas C-2 hidroxietil imidazopirroles como inhibidores de la JAK1. También se utiliza para preparar inhibidores de la Mer quinasa para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica.
Solubilidad
Ligeramente soluble (4,4 g/L) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 239074-29-4
Fórmula molecular C12H23NO3
Peso molecular (g/mol) 229.32
Número MDL MFCD03844605
Clave InChI SGNKPJPMWHKOJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, trans-n-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl-cyclohexylcarbamate, trans-tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxymethyl cyclohexylcarbamate
PubChem CID 10513598
Nombre IUPAC tert-butil N-[4-(hidroximetil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane
Información de solubilidad Slightly Soluble (4.4g/L) (25°C).
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido