Learn More
trans-2-Hexeno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397120
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4050-45-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00009473
Clave InChI RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
Nombre IUPAC (E)-hex-2-eno
SMILES CCC\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexene
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -98.5°C
Color Incolora
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 68°C to 69°C
Temperatura de inflamación -20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=CHCH3
Índice de refracción 1.3920 to 1.394
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, I, 89
Gravedad específica 0.66
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.