Learn More
trans-2-Hexeno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ML
Código de producto. 10407170
Marca: Thermo Scientific Acros 149900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4050-45-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00009473
Clave InChI RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Sinónimo trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
Nombre IUPAC (E)-hex-2-eno
SMILES CCC\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Hexene
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -98.5°C
Color Incolora
Densidad 0.6600g/mL
Punto de ebullición 68°C to 69°C
Temperatura de inflamación -20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=CHCH3
Índice de refracción 1.3920 to 1.394
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, I, 89
Gravedad específica 0.66
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.