Learn More
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propilciclohexil)bifenil, 99 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15422896
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propilciclohexil)bifenil, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422896
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15422896
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56790.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132123-39-8
Fórmula molecular C21H23F3
Peso molecular (g/mol) 332.41
Número MDL MFCD09839001
Clave InChI RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl
PubChem CID 15014921
Nombre IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propilciclohexil)fenil]benceno
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.4
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteBF120551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Título del producto
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propilciclohexil)bifenil, 99 %, Thermo Scientific™ >