Learn More
trans-3-Hepteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460348
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14686-14-7
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00009475
Clave InChI WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Sinónimo trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
PubChem CID 5357259
SMILES CCC\C=C\CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Heptene
Punto de fusión -137°C
Densidad 0.698
Punto de ebullición 94°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.403
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Nombre IUPAC (3E)-hept-3-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 97%