Learn More
trans-3-Hepteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470348
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15470348
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53482.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14686-14-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14686-14-7
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00009475
Clave InChI WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Sinónimo trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
PubChem CID 5357259
SMILES CCC\C=C\CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-3-Heptene
Punto de fusión -137°C
Densidad 0.698
Punto de ebullición 94°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.403
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Nombre IUPAC (E)-hept-3-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 97%