Learn More
trans-3-Hexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.68€ - 118.59€
CAS | 13269-52-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.162 |
Número MDL | MFCD00009386 |
Clave InChI | ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N |
Sinónimo | trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene |
PubChem CID | 638066 |
Nombre IUPAC | (E)-hex-3-eno |
SMILES | CCC=CCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11378365
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10311.03 |
1 g |
35.68€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11388365
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10311.06 |
5 g |
118.59€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Oligomers were prepared from the ozonolyses of cis- and trans-3-hexene and cis- and trans-2,5-dimethyl-3-hexene. Synthesis and characterization of aliphatic unsaturated polyesters is from trans-3-hexene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe prepararon oligómeros a partir de ozonolisos de cis- y trans-3-hexeno y cis- y trans-2,5-dimetil-3-hexeno. La síntesis y caracterización de poliésteres alifáticos insaturados es de trans-3-hexeno.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en benceno, ligroína, etanol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
13269-52-8 | |
84.162 | |
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N | |
638066 | |
CCC=CCC |
C6H12 | |
MFCD00009386 | |
trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene | |
(E)-hex-3-eno |
Especificaciones
trans-3-Hexene | |
-113°C | |
66°C to 67°C | |
Mild | |
1.394 | |
UN3295 | |
trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene | |
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N | |
(E)-hex-3-eno | |
638066 | |
98% |
13269-52-8 | |
0.677 | |
−25°C (−13°F) | |
C6H12 | |
MFCD00009386 | |
1718859 | |
Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether. | |
CCC=CCC | |
84.162 | |
84.16 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H304
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P330-P331-P370+P378q-P501c
H225-H302-H304.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 236-261-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes