Learn More
Ácido trans-4-(aminometil)ciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es un agente antifibrinolítico que inhibe la fibrinólisis inducida por la plasmina. Se ha usado en diversas enfermedades hemorrágicas y en el sangrado anormal en las operaciones. También se utiliza como análogo de la lisina para caracterizar los sitios de unión en el plasminógeno.
Solubilidad
Soluble en agua (167 mg/ml), etanol (<1 mg/ml a 25 °C). Apenas soluble en éter, DMSO (<1 mg/ml a 25 °C), y alcohol.
Notas
Almacenar almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| Punto de fusión | >300°C |
| Beilstein | 2207452 |
| Índice Merck | 14,9569 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (167mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C). Very slightly soluble in ether,DMSO (<1mg/ml at 25°C),and alcohol. |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |