Learn More
trans-4-Metoxi-beta-nitroestireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480703
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11480703
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12745.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5576-97-6 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5576-97-6
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.18
Número MDL MFCD00024826
Clave InChI JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 4-methoxy-beta-nitrostyrene, p-2-nitrovinyl anisole, trans-4-methoxy-beta-nitrostyrene, e-1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 2'-nitro vinyl anisole, 1-methoxy-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethylene, 4-2-nitrovinyl anisole
PubChem CID 697963
SMILES COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2047935
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene